2,3-Dicloro-6-fluoroanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302657-5G PC302657-1G
APOSPC302657-5GEA 224 EUR
APOSPC302657-5G APOSPC302657-1G
2,3-Dicloro-6-fluoroanísol 98%
2,3-Dicloro-6-fluoroanísol
Formula: C₇H₅Cl₂FO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832260
Núm. CAS: 1017777-48-8