2,4-Difluoro-3-metoxifenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,6-Difluor-3-hydroxyanisole
PC302664-10G PC302664-5G PC302664-1G
APOSPC302664-10GEA 410 EUR
APOSPC302664-10G APOSPC302664-5G APOSPC302664-1G
2,4-Difluoro-3-metoxifenol 98%
2,4-Difluoro-3-metoxifenol
Formula: C₇H₆F₂O₂
MW: 160.12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115938
Núm. CAS: 886499-27-0