2,6-Difluoro-3-metoxifenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2,4-Difluor-3-hydroxyanisole
PC302669-10G
PC302669-5G
APOSPC302669-10GEA
282
EUR
APOSPC302669-10G
APOSPC302669-5G
2,6-Difluoro-3-metoxifenol 98%
2,6-Difluoro-3-metoxifenol
Formula:
C₇H₆F₂O₂ MW: 160.12 g/mol Pto. de fusión: 73…76 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115907 Núm. CAS: 886498-60-8 |