(4-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,6-Difluoro-4-ethoxyphenylacetic acid
PC302670-1G PC302670-5G
APOSPC302670-1GEA 159 EUR
APOSPC302670-1G APOSPC302670-5G
(4-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid 97%
(4-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid
Formula: C₁₀H₁₀F₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258682
Núm. CAS: 1017779-16-6