2-Chloro-3,6-difluoroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302672-10G PC302672-5G PC302672-1G
APOSPC302672-10GEA 328 EUR
APOSPC302672-10G APOSPC302672-5G APOSPC302672-1G
2-Chloro-3,6-difluoroaniline 98%
2-Chloro-3,6-difluoroaniline
Formula: C₆H₄ClF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660176
Núm. CAS: 287172-80-9