2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302673-1G PC302673-5G
APOSPC302673-1GEA 40.6 EUR
APOSPC302673-1G APOSPC302673-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄ClF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112538
Núm. CAS: 82096-91-1