2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302675-5G
PC302675-1G
APOSPC302675-5GEA
0
EUR
APOSPC302675-5G
APOSPC302675-1G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Formula:
C₈H₅ClF₃NO Pto. de fusión: 155…158 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09025362 Núm. CAS: 916420-45-6 |