2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302681-10G
PC302681-5G
PC302681-1G
APOSPC302681-10GEA
263
EUR
APOSPC302681-10G
APOSPC302681-5G
APOSPC302681-1G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula:
C₉H₃F₇O MW: 260,11 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09258668 Núm. CAS: 1017777-37-5 |