2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302682-10G PC302682-5G PC302682-25G
APOSPC302682-10GEA 249 EUR
APOSPC302682-10G APOSPC302682-5G APOSPC302682-25G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₃F₇O₂
MW: 276,11 g/mol
Pto. de fusión: 111…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258669
Núm. CAS: 1017777-41-1