2-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302683-5G PC302683-1G
APOSPC302683-5GEA 522 EUR
APOSPC302683-5G APOSPC302683-1G
2-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride 97%
2-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride
Formula: C₈H₆ClFO
Pto. de fusión: 43…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115879
Núm. CAS: 59189-98-9
UN: 3261
ADR: 8,II