2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC302684-1G
PC302684-5G
PC302684-250MG
APOSPC302684-1GEA
0
EUR
APOSPC302684-1G
APOSPC302684-5G
APOSPC302684-250MG
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formula:
C₇H₄F₆OS Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16652493 Núm. CAS: 1240257-02-6 |