2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC302687-1G
PC302687-5G
APOSPC302687-1GEA
0
EUR
APOSPC302687-1G
APOSPC302687-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula:
C₉H₅F₄N Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD19687195 Núm. CAS: 1323966-20-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |