Cloruro de 2-fluoro-5-toluoílo
Proveedor: Apollo Scientific
PC302689-10G PC302689-5G
APOSPC302689-10GEA 328 EUR
APOSPC302689-10G APOSPC302689-5G
Cloruro de 2-fluoro-5-toluoílo
Cloruro de 2-fluoro-5-toluoílo
Formula: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973776
Núm. CAS: 135564-61-3