2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302690-10G PC302690-5G PC302690-1G
APOSPC302690-10GEA 440 EUR
APOSPC302690-10G APOSPC302690-5G APOSPC302690-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115970
Núm. CAS: 886500-35-2
UN: 3265
ADR: 8,II