2,5-Bis(trifluoromethyl)-6-methoxybenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Bis(trifluoromethyl)-6-methoxybenzaldehyde, 2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302691-10G PC302691-5G PC302691-1G
APOSPC302691-10GEA 237 EUR
APOSPC302691-10G APOSPC302691-5G APOSPC302691-1G
2,5-Bis(trifluoromethyl)-6-methoxybenzaldehyde 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)-6-methoxybenzaldehyde
Formula: C₁₀H₆F₆O₂
MW: 272,15 g/mol
Pto. de fusión: 36…39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660316
Núm. CAS: 180134-14-9