2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302693-5G PC302693-1G
APOSPC302693-5GEA 132 EUR
APOSPC302693-5G APOSPC302693-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 95%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₉H₁₀F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972912
Núm. CAS: 771582-58-2