2-Metoxi-5-(trifluorometil)bencilo bromuro
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302694-5G PC302694-1G PC302694-25G
APOSPC302694-5GEA 122 EUR
APOSPC302694-5G APOSPC302694-1G APOSPC302694-25G
2-Metoxi-5-(trifluorometil)bencilo bromuro
2-Metoxi-5-(trifluorometil)bencilo bromuro
Formula: C₉H₈BrF₃O
MW: 269.06 g/mol
Pto. de fusión: 34…37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660318
Núm. CAS: 685126-88-9
UN: 3261
ADR: 8 II