2-Metoxi-6-(trifluorometil)fenilacetonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302696-1G PC302696-5G
APOSPC302696-1GEA 0 EUR
APOSPC302696-1G APOSPC302696-5G
2-Metoxi-6-(trifluorometil)fenilacetonitrilo 98%
2-Metoxi-6-(trifluorometil)fenilacetonitrilo
Formula: C₁₀H₈F₃NO
Pto. de fusión: 48…51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832327
Núm. CAS: 1017779-07-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III