2-Methyl-5-(pentafluorothio)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302697-1G PC302697-5G
APOSPC302697-1GEA 422 EUR
APOSPC302697-1G APOSPC302697-5G
2-Methyl-5-(pentafluorothio)aniline 98%
2-Methyl-5-(pentafluorothio)aniline
Formula: C₇H₈F₅NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652447
Núm. CAS: 623943-52-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III