Ácido (2-metil-5-(trifluorometil)fenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302699-1G PC302699-5G PC302699-10G
APOSPC302699-1GEA 183 EUR
APOSPC302699-1G APOSPC302699-5G APOSPC302699-10G
Ácido (2-metil-5-(trifluorometil)fenil)acético 98%
Ácido (2-metil-5-(trifluorometil)fenil)acético
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832286
Núm. CAS: 1000517-01-0