5-Fluoro-3-methylindole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3027-1G PC3027-250MG
APOSPC3027-1GEA 219 EUR
APOSPC3027-1G APOSPC3027-250MG
5-Fluoro-3-methylindole
5-Fluoro-3-methylindole
Formula: C₉H₈FN
MW: 149.17 g/mol
Pto. de fusión: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095377
Núm. CAS: 392-13-2