3,5-Difluoro-2-methylbenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302700-1G
PC302700-5G
PC302700-10G
APOSPC302700-1GEA
136
EUR
APOSPC302700-1G
APOSPC302700-5G
APOSPC302700-10G
3,5-Difluoro-2-methylbenzamide 98%
3,5-Difluoro-2-methylbenzamide
Formula:
C₈H₇F₂NO MW: 171,15 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD19687171 Núm. CAS: 1323966-37-5 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)