3,6-Dichloro-2-fluorobenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302702-25G PC302702-5G PC302702-1G
APOSPC302702-25GEA 468 EUR
APOSPC302702-25G APOSPC302702-5G APOSPC302702-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzonitrile 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂Cl₂FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025385
Núm. CAS: 916420-65-0