3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302703-5G PC302703-1G
APOSPC302703-5GEA 159 EUR
APOSPC302703-5G APOSPC302703-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄BrCl₂F
Pto. de fusión: 42…45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025389
Núm. CAS: 916420-69-4
UN: 3261
ADR: 8,II