3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
PC302709-1G
PC302709-5G
PC302709-10G
APOSPC302709-1GEA
136
EUR
APOSPC302709-1G
APOSPC302709-5G
APOSPC302709-10G
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula:
C₈H₇BrF₃NO MW: 270,05 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22201052 Núm. CAS: 1373920-70-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |