3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302712-1G PC302712-5G
APOSPC302712-1GEA 140 EUR
APOSPC302712-1G APOSPC302712-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula: C₉H₆ClF₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832392
Núm. CAS: 1017779-77-9