3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302716-5G PC302716-1G PC302716-25G
APOSPC302716-5GEA 122 EUR
APOSPC302716-5G APOSPC302716-1G APOSPC302716-25G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660305
Núm. CAS: 433926-48-8