3-Ethoxy-2,4-difluorobenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302721-25G PC302721-5G PC302721-1G
APOSPC302721-25GEA 1160 EUR
APOSPC302721-25G APOSPC302721-5G APOSPC302721-1G
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzaldehyde 98%
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzaldehyde
Formula: C₉H₈F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258722
Núm. CAS: 1017779-87-1