3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC302722-25G
PC302722-5G
PC302722-1G
APOSPC302722-25GEA
944
EUR
APOSPC302722-25G
APOSPC302722-5G
APOSPC302722-1G
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
Formula:
C₉H₈F₂O₃ MW: 202,15 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09258723 Núm. CAS: 1017779-88-2 |