3-Fluoro-2-(trifluorometil)bencilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302724-1G PC302724-5G PC302724-10G
APOSPC302724-1GEA 180 EUR
APOSPC302724-1G APOSPC302724-5G APOSPC302724-10G
3-Fluoro-2-(trifluorometil)bencilamina 98%
3-Fluoro-2-(trifluorometil)bencilamina
Formula: C₈H₇F₄N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06212983
Núm. CAS: 771581-62-5
UN: 2735
ADR: 8,III