3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Amino-6-methoxybenzotrifluoride
PC302728-1G
PC302728-250MG
APOSPC302728-1GEA
340
EUR
APOSPC302728-1G
APOSPC302728-250MG
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula:
C₈H₈F₃NO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13185675 Núm. CAS: 53982-03-9 |