3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302729-5G
PC302729-1G
PC302729-10G
APOSPC302729-5GEA
720
EUR
APOSPC302729-5G
APOSPC302729-1G
APOSPC302729-10G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formula:
C₉H₈F₃NO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13185678 Núm. CAS: 1214351-75-3 |