3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302731-1G PC302731-5G
APOSPC302731-1GEA 72.5 EUR
APOSPC302731-1G APOSPC302731-5G
3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 98%
3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formula: C₈H₇F₅OS
MW: 246,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652480
Núm. CAS: 1240257-01-5