Ácido 4,5-difluoro-2-metoxibenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302735-10G PC302735-5G PC302735-1G
APOSPC302735-10GEA 246 EUR
APOSPC302735-10G APOSPC302735-5G APOSPC302735-1G
Ácido 4,5-difluoro-2-metoxibenzoico 97%
Ácido 4,5-difluoro-2-metoxibenzoico
Formula: C₈H₆F₂O₃
MW: 188,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660196
Núm. CAS: 425702-18-7