4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
4-Butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
PC302736-10G
PC302736-5G
PC302736-1G
APOSPC302736-10GEA
249
EUR
APOSPC302736-10G
APOSPC302736-5G
APOSPC302736-1G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Formula:
C₁₁H₁₂F₂O₂ MW: 214,21 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22201017 Núm. CAS: 1373920-93-4 |