4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
4-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid
PC302737-1G
PC302737-5G
APOSPC302737-1GEA
136
EUR
APOSPC302737-1G
APOSPC302737-5G
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid 98%
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid
Formula:
C₁₂H₁₄F₂O₃ MW: 244,23 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22201023 Núm. CAS: 1373921-12-0 |