4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302740-10G PC302740-5G PC302740-1G
APOSPC302740-10GEA 315 EUR
APOSPC302740-10G APOSPC302740-5G APOSPC302740-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660219
Núm. CAS: 886499-59-8