4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302741-10G PC302741-5G PC302741-1G PC302741-25G
APOSPC302741-10GEA 277 EUR
APOSPC302741-10G APOSPC302741-5G APOSPC302741-1G APOSPC302741-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄ClF₃O₃
Pto. de fusión: 124…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660238
Núm. CAS: 886500-50-1