4'-Ethoxy-2',3'-difluoroacetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302744-10G PC302744-5G PC302744-1G
APOSPC302744-10GEA 282 EUR
APOSPC302744-10G APOSPC302744-5G APOSPC302744-1G
4'-Ethoxy-2',3'-difluoroacetophenone 97%
4'-Ethoxy-2',3'-difluoroacetophenone
Formula: C₁₀H₁₀F₂O₂
MW: 200,18 g/mol
Pto. de fusión: 39…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258710
Núm. CAS: 1017779-68-8