4-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302746-1G PC302746-5G PC302746-25G
APOSPC302746-1GEA 58 EUR
APOSPC302746-1G APOSPC302746-5G APOSPC302746-25G
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Formula: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,16 g/mol
Pto. de fusión: 70…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258695
Núm. CAS: 1017779-48-4