4-Ethoxy-3,5-difluorobenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302748-10G PC302748-5G PC302748-1G
APOSPC302748-10GEA 282 EUR
APOSPC302748-10G APOSPC302748-5G APOSPC302748-1G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzaldehyde 98%
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzaldehyde
Formula: C₉H₈F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06247325
Núm. CAS: 883536-06-9