Alcohol 4-fluoro-2-metilbencilico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302752-10G PC302752-5G
APOSPC302752-10GEA 296 EUR
APOSPC302752-10G APOSPC302752-5G
Alcohol 4-fluoro-2-metilbencilico 97%
Alcohol 4-fluoro-2-metilbencilico
Formula: C₈H₉FO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03701058
Núm. CAS: 80141-91-9