4-Fluoro-3,5-dimethylbenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302753-10G PC302753-5G PC302753-1G
APOSPC302753-10GEA 1350 EUR
APOSPC302753-10G APOSPC302753-5G APOSPC302753-1G
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzaldehyde 98%
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzaldehyde
Formula: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660264
Núm. CAS: 363134-35-4