4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302754-5G PC302754-1G PC302754-25G PC302754-100G
APOSPC302754-5GEA 136 EUR
APOSPC302754-5G APOSPC302754-1G APOSPC302754-25G APOSPC302754-100G
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoic acid 98%
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoic acid
Formula: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Pto. de fusión: 170…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00184969
Núm. CAS: 120512-59-6