4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302755-10G PC302755-5G PC302755-1G
APOSPC302755-10GEA 249 EUR
APOSPC302755-10G APOSPC302755-5G APOSPC302755-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06202983
Núm. CAS: 773871-39-9