4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302756-1G PC302756-5G PC302756-10G
APOSPC302756-1GEA 0 EUR
APOSPC302756-1G APOSPC302756-5G APOSPC302756-10G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₈H₇F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832294
Núm. CAS: 1017778-16-3
UN: 3261
ADR: 8,III