Ácido (4-metil-3-(trifluorometil)fenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302757-1G PC302757-5G PC302757-10G
APOSPC302757-1GEA 91.5 EUR
APOSPC302757-1G APOSPC302757-5G APOSPC302757-10G
Ácido (4-metil-3-(trifluorometil)fenil)acético 98%
Ácido (4-metil-3-(trifluorometil)fenil)acético
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832293
Núm. CAS: 1000544-72-8