5-Cloro-2-(trifluorometoxi)anilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302758-5G PC302758-10G
APOSPC302758-5GEA 14.7 EUR
APOSPC302758-5G APOSPC302758-10G
5-Cloro-2-(trifluorometoxi)anilina 97%
5-Cloro-2-(trifluorometoxi)anilina
Formula: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211.57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410919
Núm. CAS: 326-64-7