5-Cloro-2-(trifluorometoxi)fenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302760-1G PC302760-5G
APOSPC302760-1GEA 169 EUR
APOSPC302760-1G APOSPC302760-5G
5-Cloro-2-(trifluorometoxi)fenol 97%
5-Cloro-2-(trifluorometoxi)fenol
Formula: C₇H₄ClF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519363
Núm. CAS: 1092461-24-9