5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
PC302761-1G PC302761-5G PC302761-10G
APOSPC302761-1GEA 148 EUR
APOSPC302761-1G APOSPC302761-5G APOSPC302761-10G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₅F₄NO
MW: 195,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652514
Núm. CAS: 123572-63-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III